Learn More
Mettler Toledo™ SG68-FK2 Feldkit mit InLab™ Expert Pro-ISMund InLab™605-ISM
Speichert bis zu 500 GLP-Aufzeichnungen für die mobile Messung von pH, mV, Ionenkonzentration und gelöstem Sauerstoff. Das Mettler Toledo™ SevenGo Duo pro™ SG68 Feldkit speichert Messwerte mit Uhrzeit/Datum, Sensor-ID und SN sowie Benutzer- und Proben-IDs. Das Gerät verfügt über eine berührungslose IR-Kommunikationsfunktion.
3145.00 € - 3190.00 €
Spezifikation
Ausgänge IR an Drucker oder PC über RS232 oder USB
Genauigkeit (Barometer) ± 1
Genauigkeit (ISE) ± 0.5 %
Genauigkeit (mV) ±0,1
Genauigkeit (pH) ±0,002
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
10004414
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51302613
InLab Expert Pro-ISM und InLab605-ISM (beide IP67, 5 m Kabel) und uGo
3190.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 31-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10799175
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Mettler Toledo™
51302612
InLab Expert Pro-ISM und InLab605-ISM (beide IP67, 1.8 m Kabel) und uGo
3145.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Das SG68 SevenGo Duo pro™ Messgerät für pH-Wert, Ionen- und Sauerstoffgehalt erfüllt im Dual-Channel-Modus die höchsten Anforderungen für Messungen. Es ermöglicht die gleichzeitige Bestimmung und Anzeige von zwei elektrochemischen Parametern mit maximaler Genauigkeit. Dieses Gerät verfügt über eine 5-Punktkalibrierung des pH-Werts mit einer Auswahl an 7 vordefinierten und 1 benutzerdefinierten Puffer-Sets. Zusätzlich verfügt es über ein integriertes Barometer und einen polarographischen Sauerstoffsensor zur Messung von gelöstem Sauerstoff.
Die SG68 SevenGo Duo Pro™ verfügt über zusätzliche Sicherheitsfunktionen wie PIN-geschützte Geräteanmeldung und PIN-geschützte Systemeinstellungen. Die Sicherheitsfunktion Intelligent Sensor Management (ISM™) erkennt automatisch den angeschlossenen Sensor und verwendet die aktuellsten Kalibrierungsdaten, die auf dem Sensorchip gespeichert sind. 
  • Unabhängige Kommunikation: Die Infrarottechnologie ermöglicht die drahtlose Übertragung von Daten an Laptops, Drucker und PCs 
  • GLP-Excellence: Alle relevanten Informationen werden für jede Messung gespeichert und können ausgedruckt werden
  • PC-Software – LabX™ direkter pH-Wert: Die anwenderfreundliche PC-Software archiviert die Ergebnisse und ermöglicht die einfache Übertragung in eine offene Anwendung wie MS Excel™
  • Strapazierfähige uGo Tragetasche: Sichere Aufbewahrung aller Hardware in einem hermetisch abgedichteten Innenraum
  • Arbeiten im Feld oder Labor: Per Einzeltastenfunktion für den Routine-Modus oder Expertenmodus, der den gesamten Funktionsumfang nutzt
  • Auf einen Blick: Großes Display mit heller Hintergrundbeleuchtung und einem 10 -sprachigen Menü zur Anzeige aller Elemente
  • Ergonomisches Meisterwerk: Liegt mit einem drehbaren Elektrodenclip, der an beiden Seiten befestigt werden kann, gut in beiden Händen
  • Staubschutz und Spritzwasserschutz: Das gesamte System ist IP-67 geschützt (Ingress Protection)
  • Komplettes Feld-Kit: Enthält das Gerät, InLab Expert Pro-Sensoren mit ISM™, festes Kabel in 1.8 m oder 5 m Länge, Elektrodenclip, uGo Gehäuse sowie Kalibrierflaschen und -standards
Spezifikation
Spezifikation
IR an Drucker oder PC über RS232 oder USB
± 0.5 %
±0,002
1.5 V
5
LCD
-2,000 bis 19,999
-−5 bis 130 °C (ATC); −30 bis 130 °C (MTC)
pH/DO-Sensoreingänge: BNC, RCA/Cinch (beide IP67)
500 Messungen
500 bis 100 mbar
Feldforschungskit
-1999–1999 mV
0,1
0.0 bis 600 %
±0.2 °C
0,1 °C
368 g (ohne Batterien)
± 1
±0,1
± 0,5 % max. 0,03
5
Zweikanal
IP 67
0,001
Geeignet für mobile Messungen sowohl im Feld als auch in der Produktionsumgebung
Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
4 AA-Batterien oder 1.3 V-NiMH-Akkus
1
0.00 bis 99.00 mg/l
5–85 % (nicht-kond.)
0,01
0.1 bis 1
0 °C bis 40 °C
220 x 90 x 45 mm