Learn More
Mettler Toledo™ SevenCompact pH meter S210, standard kit
Artikelnummer. 15304278 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Auflösung (mV):
0.1/1 mV
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15304278
Marke: Mettler Toledo™ 30130863
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses großartige Messgerät ist die perfekte Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, ohne Ihr Budget zu überreizen. Mettler Toledo™ S210 SevenCompact™ pH, mV/ORP-Kit kann auch ORP messen.
  • Mit Elektrodenhalter
  • Die Uplace™-Bewegung hilft, die Elektrode in die beste Position für Ihre Probe zu bringen
  • Schnelle Messungen und geringeres Risiko für das Kippen von Proben
  • Geringeres Risiko von Sensorschäden
  • Sie können alle Messdaten auf dem Display anzeigen oder aber sich mit der uFocus™ Ansicht auf das Wesentliche konzentrieren
  • Das Umschalten zwischen den verschiedenen Anzeige-Layouts erfolgt per Tastendruck
  • Farbdisplay mit gut gestalteten Symbolen
  • Menüeinstellungen in 10 Sprachen
  • Sicherheit und hohe Reproduzierbarkeit dank Intelligent Sensor Management (ISM™)
  • Professionelle Kalibrierunterstützung
  • Umfassendes Servicepaket
  • Integrierte USB- und RS 232-Schnittstelle
  • Mit InLab™ Expert Pro-ISM, Leitfaden für pH-Messungen und 2 Pufferbeutel für pH 4.01, 7.00, 9.21 und 10.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit (mV) ±0,2 mV
Genauigkeit (pH) ±0,002
Akkutyp 9 bis 12 V
Kalibrierpunkte Max. 5 Punkte, 8 vordefinierte und 1 benutzerdefinierte Puffergruppe
Beschreibung SevenCompact pH-Messgerät S210-Std-Kit
Nachweisbereich -2 bis 20 °C
Kanäle Einkanal
Displaytyp TFT Farbe, 4.34 in.
Bereich (mV) - 2000 bis 2000.0 mV
Temperaturbereich (metrisch) MTC: −30,0 °C bis 130 °C. 0ATC: − 5,0 °C bis 130,0 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messungen von pH, mV/ORP
Enthält InLab™ Expert Pro-ISM, Leitfaden für pH-Messungen und 2 Pufferbeutel für pH 4.01, 7.00, 9.21 und 10.0
Sprachen Chinesisch, Chinesisch (TW), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch (GB), Englisch (US), Französisch, Deutsch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Thai, Türkisch, Vietnamesisch
Hauptspeicher 1.000 Messungen
Modell pH-Tischmessgerät SC S210-K
Stromversorgung 9 bis 12 V/10 W
Produkttyp pH/mV/ORP Messgerät
Auflösung (mV) 0.1/1 mV
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Elektrische Anforderungen 9 bis 12 V, 10 W
Spannung 9 bis 12 V