Learn More
Sesamöl, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10307990
Sesamöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10307990
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10307990
Marke: Thermo Scientific Acros 241000010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-74-0
MDL-Nummer MFCD00132243
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesame oil
Azidität 0.6mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -5.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9190g/mL
Flammpunkt 255°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4760
Menge 1 L
Merck Index 14, 8469
Relative Dichte 0.919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number241000010,241002500
ChargennummerA0464227 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/07/2024 Catalog Number241000010,241002500
ChargennummerA0450657 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number241000010,241002500
ChargennummerA0446214 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number241000010,241002500
ChargennummerA0456043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/09/2023 Catalog Number241000010,241002500
Name des Produkts
Sesamöl, Thermo Scientific Chemicals >