Learn More
Sesamöl, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157453 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10157453
Marke: Thermo Scientific Acros 241002500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 8008-74-0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8008-74-0
MDL-Nummer MFCD00132243
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sesame oil
Azidität 0.6mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -5.0°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9190g/mL
Flammpunkt 255°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4700 to 1.4760
Menge 250 mL
Merck Index 14, 8469
Relative Dichte 0.919
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, petroleum ethers
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit