Learn More
Labconco™ Serumflaschen
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Beschreibung
ulliGleichmäßige, dünnwandige Konstruktion für gleichmäßiges Einfrieren und Trocknen/liliIdeale Behälter für den Einsatz im FreeZone Stoppering Tabletttrockner/liliZum Anschluss an Ventilanschlüsse in Trockenkammern und Verteilern/liliIn Packungen mit 100 Stück/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2 ml |
Farbe | Klar |
Material | Glas |
Anzahl pro Packung | 100/Pckg. |
Sterilität | Unsteril |
Produkttyp | Serumflasche |
Verschlussgröße | 13 mm |