Learn More
BINDER™ Modell VDL Vakuumtrocknungskammer für brennbare Lösungsmittel
Zum schnellen und schonenden Trocknen von brennbaren organischen Lösungsmitteln.
Spezifikation
Elektrische Anforderungen 230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.8 kW, 10 A
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Trocknen organischer Lösungsmittel, TÜV/GS-geprüft
  • Direkte Wärmeübertragung durch große Wärmeleitplatten
  • Abgestimmtes Baukastensystem mit Vakuumpumpe und Vakuummodul
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
Spezifikation
Spezifikation
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.8 kW, 10 A