Learn More
BINDER™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VD für nichtbrennbare Lösungsmittel
Vakuumtrocknungskammern der Serie VD mit präziser Temperaturregelung und schonender Trocknung.
Marke: BINDER™ 9630-0003
11105.94 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Temperaturbereich: +9 °C über Umgebungstemperatur bis +220 °C.
- Regler mit digitaler Anzeige von Druck und Temperatur
- Programmgesteuerte Trocknungsüberwachung mit automatischer Belüftung am Ende des Prozesses
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- 1 Erweiterungsgestell aus Aluminium, kann individuell positioniert werden
- Inertgasanschluss
- Universal-Leitungs- und Kabeldurchführung DN 16 – zur Einführung externer Messgeräte
- Bruchsichere, gefederte Sicherheitsglasplatte
- Großes Sichtfenster mit Innenbeleuchtungsoption
- Computerschnittstelle: Ethernet
- 2 Relaisausgänge, 24 V DC (max. 0,4 A)
Spezifikation
4.2 cu. ft. | |
VD115-230 V, Standard, Serie VD – Vakuumtrockenkammern für nicht brennbare Lösungsmittel, 119 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz | |
10°bis 220 °C | |
LCD | |
VD115-230 V | |
NEMA 5-20P | |
506 x 460 x 506 mm | |
146 kg | |
1,6 kW | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
119 l | |
Vakuumtrockenschrank | |
Edelstahl | |
max. 1 Std./6 | |
0 a 1100 mbar | |
743 x 764 x 964 mm | |
200 V | |
7 A |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30