Learn More
BINDER™ Serie UF V Ultratiefkühlschränke
Der BINDER Ultratiefkühlschrank sorgt für die sichere Lagerung von Proben bei -80 °C. Er vereint herausragende Umweltfreundlichkeit mit niedrigem Energieverbrauch, komfortabler Bedienung und einem individuellen Sicherheitskonzept.
Marke: BINDER™ 9020-0349
12817.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: -90 °C bis -40 °C.
- Niedrigster Energieverbrauch seiner Klasse
- Leistungsstarke Kaskadenkompressor-Kühleinheit
- Umweltfreundliche Kältemittel R-290 und R-170
- Wärmedämmung mit einzigartigen langlebigen VIPs (Vakuum-Isolations-Platten)
- Das innovative Türdichtungskonzept reduziert die Ansammlung von Eis
- Ergonomische Türgriffe
- Rostfreier Innenraum komplett aus Edelstahl
- Abnehmbare Innentüren aus Edelstahl
- 3 Einlegeböden aus Edelstahl für eine flexible Platzierung
- Wasserkühlung (je nach Ausführung)
- Nullspannungs-Alarmkontakt für hauseigenes Alarmsystem
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Ethernet-Schnittstelle
- 2 Zugangsanschlüsse, Ø 28 mm, hinten
Spezifikation
UFV500-230 V-W, Wasserkühlung, Serie UF V – Ultratiefkühlgeräte mit klimaneutralen Kältemitteln, 477 l, 230 V, 1 ∼ 50 Hz | |
126 gal. | |
-40 °C bis -86 °C | |
1 | |
Edelstahl | |
3 | |
50 kg | |
Schrank, UFV500-230 V-W | |
Wasserkühlung | |
606 x 605 x 1300 mm | |
Integrierte Alarmsysteme | |
NEMA 5-15 P | |
50 Hz | |
Bodenmontage | |
247 kg |
Ultratiefkühlgerät | |
477 l | |
Geschäumt | |
Korrosionsbeständiger Stahl | |
Die Kombination aus Vakuum-Isolationspaneelen (V-Technologie) und FCKW-freiem Polyurethanschaum | |
110.2 lb. | |
CE, ENERGY STAR, UKCA | |
LCD-Anzeige | |
Ya | |
920 x 997 x 1966 mm | |
9 A | |
230 V | |
1,6 kW | |
Phase 1: R290, Stufe 2: R170 | |
12 |