Learn More
BINDER™ Serie LIT MK - Batterietestschränke mit Sicherheitsausstattung für schnelle Temperaturwechsel
Die Batterietestschränke LIT MK eignen sich perfekt für Alterungs-, Performance und Stresstests in der Qualitätssicherung oder der Produktion von Batterien. Für die maximale Sicherheit sind alle Schränke mit einer Detektions- und Feuerunterdrückungseinrichtung ausgelegt.
Marke: BINDER™ 9020-0403
Beschreibung
- Temperaturbereich: -40°bis +110 °C
- Unabhängige Temperaturschutzvorrichtung der Klasse 2, wenn die Temperatur auf +120 °C eingestellt ist
- Reversible Druckentlastungsklappe aus Edelstahl, in der Mitte oben auf dem Gerät montiert
- Verbesserter Türverriegelungsmechanismus mit verstärkten Halterungen
- Überwachung von CO, H2, O2 und Temperatur in der Atmosphäre des Testbereichs
- Ausrüstung zur Inertisierung
- CO2-Brandunterdrückung
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Programmierbarer Kondensationsschutz für Proben
- Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis Edition
- Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- 1 Gestell aus Edelstahl, frei positionierbar
- FCK-freies Kältemittel R-452A
- Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
- TÜV SÜD bestätigt, dass die LIT MK 240 und LIT MK 720 Kammern für EUCAR Niveau 6 geeignet sind
Spezifikation
40 kg | |
Ethernet, USB | |
734 L | |
APT.line™ Vorwärmkammer | |
CEE 16 / 6 H Stecker 5-polig | |
TFT Touch | |
Batterieprüfung | |
4 K | |
LITMK720-400 V | |
LIT MK | |
0,3 bis 2,0 K | |
1200 x 600 x 1020 mm | |
600 x 1200 x 1020 mm | |
570 kg | |
400 V | |
16 A |
Touchscreen | |
LITMK720-400 V, Standard, Serie LIT MK – Batterietestkammern mit Sicherheitsausrüstung für schnelle Temperaturwechsel, 734 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Edelstahl | |
LED | |
-40 °C° bis +110 °C° | |
Eintürig | |
3600 W (bei 25 °C) | |
60 min von -40 °C bis +110 °C | |
1 | |
FCK-freies Kältemittel R-452 A | |
2 Jahre | |
1898 x 1186 x 2221 mm | |
769 kg | |
400 V 3 ∼50 Hz | |
8,7 kW | |
50 Hz |