Learn More
BINDER™ Serie KBF Konstantklimaschränke mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KBF sorgt für absolut konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
15380.00 € - 24900.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Edelstahl |
Anzahl Einschübe | max. 2 Std./5 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15646527
|
BINDER™
9020-0320 |
102L |
15380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15671479
|
BINDER™
9020-0322 |
247 L |
17135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15503577
|
BINDER™
9020-0324 |
700L |
24900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15601489
|
BINDER™
9020-0326 |
1020 l |
24490.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Constant climate chambers in the KBF series operate within a temperature range of between 0 °C and 70 °C, and a humidity range of between 10% RH and 80% RH.
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- Erweiterter Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung mit interner Messwertaufzeichnung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
CEE | |
Temperaturbereich 0°C über Raumtemperatur bis 70°C | |
TFT Touch | |
50/60Hz |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./5 | |
10 to 80% r.F. | |
Konstantklimaschrank | |
16 A |