Learn More
BINDER™ Serie KMF - Konstantklimaschränke, mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich
Der BINDER KMF sorgt für konstante Testbedingungen im gesamten Prüfraum. Ein großer Vorteil dieses Konstantklimaschranks ist sein geringer Platzbedarf sowie seine Flexibilität bezüglich der Wasserversorgung. Der breite Temperatur- und Feuchtebereich machen ihn zum Spezialisten für Stresstestreihen.
27205.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Acero inoxidable |
---|---|
Beleuchtung | Keine Beleuchtung |
Material | Edelstahl |
Anzahl Einschübe | max. 1 Std./15 |
Steckertyp | CEE |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15651489
![]() ![]() |
BINDER™
9020-0345 |
700L | 1295 x 1040 x 1950 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- Erweiterter Feuchtebereich: 10 % r.F. bis 98 % r.F.
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchteregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- Innenkessel vollständig in Edelstahl ausgeführt
- BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
- Intuitiver Touchscreen Controller mit Zeitabschnitts- und Echtzeitprogrammierung mit interner Messwertaufzeichnung
- Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
- Geräte-Selbsttest zur umfassenden Statusanalyse
- Dichtschließende Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- Vermeidung von Glaskorrosion durch spezielle TIMELESS – Beschichtung
- 1 Einschubgitter aus Edelstahl
- Durchführung mit Silikonstopfen 30 mm, links
- Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem und akustischem Temperaturalarm
- Computer-Schnittstelle: Ethernet
- Türheizung
Spezifikation
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
-10°C bis 100°C | |
TFT Touch | |
16 A |
Keine Beleuchtung | |
max. 1 Std./15 | |
10 bis 98% | |
Feuchtkammer | |
200 V | |
50/60Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KMF - Konstantklimaschränke, mit erweitertem Temperatur- / Feuchtebereich