Learn More
BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line
Die Feuchtigkeitsprüfkammer der Binder™ Serie KBF-S Solid.Line mit korrosions- und kondensationsfreiem Innenraum für stabile Temperatur- und Feuchtigkeitswerte ist ideal für langfristige und beschleunigte Stabilitätstests pharmazeutischer Produkte.
Marke: BINDER™ 9020-0372
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C.
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Feuchtigkeitsregelung mit kapazitivem Feuchtesensor und Dampfbefeuchtung
- LCD zur Anzeige von Temperatur und Luftfeuchtigkeit sowie zusätzlicher Informationen und Alarme
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl, inkl. Regalstützen
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen, 30 mm, links
- Robuste Zwillingsrollen mit Bremsen, ab 240 l
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit visuellem und akustischem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: Ethernet
- Unabhängige Wasserversorgung über Tank
Spezifikation
36 cu. ft. | |
45 kg | |
102 L | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./15 | |
20 bis 80% | |
Feuchtkammer | |
20% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit | |
KBFS1020-230 V | |
976 x 836 x 1250 mm | |
379 kg | |
2 kW | |
50/60 Hz |
99.2 lb. | |
KBFS1020-230 V, Standard, Serie KBF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 1020 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Acero inoxidable | |
Edelstahl | |
CEE | |
0 °C bis 70 °C | |
LCD-Anzeige | |
45 kg | |
2 | |
1255 x 1230 x 1925 mm | |
200 V | |
16 A |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Feuchtigkeitsprüfkammern der Serie KBF-S Solid.Line > Modell:KBFS1020-230V; Fassungsvermögen:1020 L
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur