Learn More
BINDER™ Serie KB ECO
Dank der thermoelektrischen Kühltechnik mit patentierter Wärmeableitung ist der neue KB ECO Kühlbrutschrank einer der energieeffizientesten Kühlbrutschränke auf dem Markt. Durch die thermoelektrische Kühltechnik ist die Serie KB ECO auch im laufenden Betrieb sehr leise.
Marke: BINDER™ 9020-0465
9059.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25042" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C (max. 28 °C unter der Umgebungstemperatur)
- APT.lineTM Vorwärmkammertechnologie
- Elektrische Temperatursteuerung durch thermoelektrisches Kühlmodul mit innovativer Wärmeableitung
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- Innenkammer vollständig aus Edelstahl
- 2 Gestelle aus Edelstahl
- Einstellbarer Kondensatschutz
- Zugangsöffnung mit Silikonstopfen Ø 30 mm
- LCD zur Anzeige von Temperatur sowie zusätzlichen Informationen und Alarmen
- Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
- Einzel-Selbsttest für umfassende Statusanalyse
- Computerschnittstelle: Ethernet
Spezifikation
14.1 cu. ft. | |
30 kg | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
APT.line™ Technologie | |
Edelstahl | |
Keine | |
(max. 26 °C unter Umgebungstemperatur) 0 °C bis 70 °C | |
LCD-Anzeige | |
390 x 570 x 1200 mm | |
200/230 V | |
16 A |
66.1 lb. | |
KB ECO 400 - Kühlinkubatoren mit umweltfreundlicher Peltier-Technologie | |
400 l | |
Kein Sensor | |
Keine Beleuchtung | |
max. 2 Std./15 | |
CEE | |
Kühlinkubator | |
KBECO400-230V | |
196 kg | |
1,2 kW | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Serie KB ECO > Modell: KBECO400-230V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur