Learn More
3M™ 3000Belüfteter Schutzhelm der G-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise
Der belüftete G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
Marke:  3M™ 7000108288
352.88 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15779967
  • 500.00 € / 20 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
  • Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
  • Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
  • Belüftungsöffnungen, die über einen größeren Bereich verteilt sind, bieten maximale Luftzirkulation und erhöhen so den Tragekomfort
  • Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
  • Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
  • Das weiche Lederschweißband lässt sich leicht ersetzen und bietet höchsten Komfort und Hygiene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 397
UV-stabilisiertes ABS
54 bis 62 cm
Ja
Gelb
Helm
310 g