Learn More
3M™ Schutzhelm der G3000-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise
Der G3000-Schutzhelm der 3M™-Serie mit Lederschweißband in schlanker Bauweise ermöglicht das einfache Abrutschen von herabfallenden Objekten, ohne dass der Helm aus seiner Position verrutscht.
344.76 € - 846.00 €
Spezifikation
Enthält Stirnband aus Leder
Material UV-stabilisiertes ABS
Produkttyp Helm
Größe 54 bis 62 cm
Gewicht (metrisch) 330 g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15749987
Unterlagen ansehen
3M™
7000108322
Weiß
846.00 €
20 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15759987
Unterlagen ansehen
3M™
7000108344
Gelb Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15789987
Unterlagen ansehen
3M™
7000108387
Hohe Sichtbarkeit Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein Schutzhelm für den Einsatz in rauen Umgebungen mit hervorragender Belüftung und einem guten Sichtfeld
  • Die 3M™ Uvicator™ Sensorscheibe informiert Sie darüber, wann Ihr Schutzhelm UV-Strahlung ausgesetzt war und wann er ersetzt werden muss
  • Weich abgerundetes Design, das verhindert, dass Teile des Helms an Ästen usw. hängen bleiben
  • Das Kopfgurtsystem kann um 180° gedreht werden, um bessere Sichtbarkeit beim Arbeiten in engen Räumen zu gewährleisten
  • Kurzer Peak sorgt für bessere Sicht nach oben
  • Elektrische Isolierung gegen 1000 V AC
  • Das weiche Lederschweißband lässt sich leicht ersetzen und bietet höchsten Komfort und Hygiene
Spezifikation
Spezifikation
Stirnband aus Leder
Helm
330 g
UV-stabilisiertes ABS
54 bis 62 cm
Unbelüftet