Learn More
BINDER™ Series FP Avantgarde.Line - Drying and Heating Chambers with Forced Convection and Program Functions
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17834471 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Modell:
FP056-230V
FP115-230V
FP260-230V
FP720-400V
Packungsgröße:
1 Stück
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 17834471
Marke: BINDER™ 90100364
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
A BINDER material test chamber with mechanical convection of the FP series provides reliably short drying times and particularly fast heating – even for chambers under full loads.
  • Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis zu +300 °C
  • Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.lineTM Technologie
  • Einstellbare Lüfterdrehzahl
  • Regler mit Intervall- und Echtzeit-Programmierung
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • 2 verchromte Gestelle
  • Einheiten bis zu 115 Litern sind stapelbar
  • Unabhängige, anpassbare Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 2 (DIN 12880) und unabhängige Temperatur-Sicherheitsvorrichtung der Klasse 3.1 (DIN 12880) mit am Regler wählbarem visuellem/akustischem Alarm
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 116 l
Temperatur (metrisch) 300°C
Typ Drying and Heating Chamber
Display LED
Modell FP115-230V
Abmessungen (T x B x H) innen 383 x 550 x 550 mm
Abmessungen (L x B x H) 710 x 636 x 732 mm
Gewicht (metrisch) 62 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 1,6 kW
Stromstärke 10 A
Frequenz 50/60 Hz