Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft
Ein BINDER Trockenschrank der Serie FD Avantgarde.Line kommt immer dann zum Einsatz, wenn besonders schnelle Trocknung und Sterilisation gefordert ist. Dank seiner völlig homogenen Temperaturverteilung, schnellen Dynamik und dem leistungsstarken Lüfter spart dieser Trockenschrank wertvolle Zeit.
2816.14 € - 8430.00 €
Spezifikation
Kammermaterial | Edelstahl |
---|---|
Konvektionstyp | Erzwungen |
Typ | Trocken- und Heizkammer |
Display | LCD |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15632116
![]() |
BINDER™
9010-0305 |
115 l | 835 x 760 x 705 mm |
2816.14 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15642116
![]() |
BINDER™
9010-0309 |
259 L | 815 x 860 x 962 mm |
4585.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15800312
![]() |
BINDER™
9010-0311 |
741 L | 1165 x 910 x 1590 mm |
8430.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Description
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Umluft
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Einschubgitter
- Integrierter Temperaturwählbegrenzer Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten
Specifications
Edelstahl | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
50/60 Hz |
Erzwungen | |
LCD | |
NEMA 5-20P | |
APT.line™ Technologie |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.