Learn More
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke
GREENER_CHOICE
Die neuen Produkte der Solid.Line überzeugen durch bewährte BINDER Qualität und Zuverlässigkeit. Sie eignen sich für die Trocknung und Warmlagerung. Die Leistungsmerkmale der Solid.Line sind auf die jeweilige Anwendung ausgerichtet und finden damit in Forschung und Qualitätssicherung ihren Einsatz.
Marke:  BINDER™ 9090-0020
1250.50 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15973052
  • 1655.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Temperaturbereich: +7 °C über Umgebungstemperatur bis +250 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Modelle mit natürlicher Konvektion
  • Verstellbare Abluftklappe
  • Steuerung mit Zeitschaltuhr
  • 1 Gestell verchromt, inkl. Regalstützen
  • Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
Spezifikation
Spezifikation
4.2 cu. ft.
EDS115-230 V, Standard, Serie ED-S Solid.Line – Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 118 l, 230 V, 1 ∼ 50/60 Hz
Umgebungstemperatur +7 °C bis 250 °C
LED
EDS115-230 V
550 x 390 x 550 mm
50 kg
1,25 kW
50/60 Hz
Schwere
118 L
Trocken- und Heizkammer
Edelstahl
NEMA 5-15 P
764 x 616 x 735 mm
230 V
6,3 A
APT.line™ technology
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BINDER™ Serie ED-S Solid.Line Trocken- und Wärmeschränke > Modell:Gehäuse EDS115-230V