Learn More
BINDER™ Serie ED Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit natürlicher Konvektion
Die Stärken eines BINDER Trockenschranks der Serie ED sind routinemäßige Trocknungs- und Sterilisationsarbeiten bis 300 °C. Durch die natürliche Konvektion laufen bei diesem Trockenschrank alle thermischen Prozesse höchst effizient ab. Die Serie ED sorgt so für ein schnelles, gleichmäßiges Trocknen.
Marke: BINDER™ 9010-0341
6911.26 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C.
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Modelle mit natürlicher Konvektion
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
26.2 cu. ft. | |
Naturfarben | |
743 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
ED720-400 V | |
NEMA 5-20P | |
1165 x 910 x 1590 mm | |
400 V | |
12,3 A | |
APT.Line Technology |
Edelstahl | |
ED720-400 V, Standard, Serie ED Avantgarde.Line – Trocknungs- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 743 l, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Temperaturbereich 5°C über Raumtemperatur bis 300°C | |
LCD-Anzeige | |
45kg | |
max. 2 Std./16 | |
960 x 605 x 1280 mm | |
161 kg | |
4,1 kW | |
50/60Hz |