Learn More
BINDER™ Serie CB CO2-Inkubatoren mit Heißluft-Aterisierung und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor
Der leistungsstarke und vielseitige CB CO2-Inkubator eignet sich für zellbasierte Assays in der Medizin- und Arzneimittelforschung.Dieser BINDER-Inkubator eignet sich dank seines umfassenden Sortiments an Optionen und Zubehör sogar für komplexe Kultivierungsexperimente oder individuelle Umgebungen mit hypoxischen Bedingungen.
Marke: BINDER™ 9640-0027
12502.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25039" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Optimiertes doppeltes Befeuchtungssystem mit Kondensationsschutz
- Bewährtes Anti-Kontaminationskonzept mit Heißluftsterilisation bei 180 °C
- Mit Heißluft sterilisierbarer CO2-Sensor mit Einzelstrahl-Infrarottechnologie
- Nahtlose Innenkammer aus Edelstahl mit Flanschen als Stützen für Einlegeböden
- Lüfterloser Innenraum mit Venturi CO2-Gasmischdüse
- Intuitiver Touchscreen-Regler
- Interne Datenaufzeichnung, kann im offenen Format über USB-Schnittstelle ausgelesen werden
- Fehlerdiagnosesystem mit visuellem und akustischem Alarm
- Schnittstellen: Ethernet, USB, Nullspannungs-Alarmkontakt
- Ausfallsicheres CO2-System zum Schutz des pH-Werts von Zellkulturen
Spezifikation
6 cu. ft. | |
10 kg | |
170 l | |
0 bis 20% | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl (18/8) | |
3/6 | |
Keine | |
Keine Feuchtigkeitskontrolle | |
CO2-Inkubatoren | |
CB170-230V-D | |
IR sensor | |
685 x 815 x 870 mm | |
200/230 V | |
5,7 A |
22 lb. | |
CB170-230V-D, mit Zugangsöffnung 30 mm links, Serie CB – CO2-Inkubatoren mit Heißluftsterilisation und wärmesterilisierbarem CO2-Sensor, 170 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
Edelstahl | |
IR-Sensor | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
1 bis 21% | |
NEMA 5-20P | |
+4 ° über Umgebungstemperatur bis 60 ° | |
TFT Touch | |
IR-Sensor | |
560 x 505 x 600 mm | |
98 kg | |
1,4 kW | |
50/60 Hz |
Videos
-
Binder CO2 incubator CB170
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
1Stunden
2Minuten
15Sekunden
24