Learn More
BINDER™ Serie BD Classic.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Der BINDER Brutschrank der Serie BD mit natürlicher Konvektion ist Spezialist für die langzeitstabile Dauerbenutzung. Er eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum Konditionieren hitzeempfindlicher Medien.
Marke: BINDER™ 9010-0187
1524.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- natürliche Konvektion
- Verstellbare Abluftklappe
- Steuerung mit Zeitschaltuhr
- Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
- 2 verchromte Gestelle
- Unabhängiges Temperatursicherheitsgerät der Klasse 3.1 mit visuellem Temperaturalarm
- Computerschnittstelle: RS 422
Spezifikation
0.7 cu. ft. | |
12 kg | |
BD023-230 V, Standard, Serie BD Classic.Line – Standard-Inkubatoren mit natürlicher Konvektion, 20 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz | |
20 l | |
APT.line™ Vorwärmkammertechnologie | |
Keine | |
Glas (Tür) | |
max. 2 Std./4 | |
5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C | |
LED | |
BD023-230 V | |
Ja | |
440 x 620 x 495 mm | |
230 V, 1-phasig, 50/60 Hz, 0.2 kW, 12.5 A | |
0,2 kW | |
50/60 Hz |
26.5 lb. | |
Regler mit Zeitschaltuhr | |
Nicht autoklavierbar | |
Edelstahl | |
Schwerkraft | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
Standard-Inkubator | |
Glass Door | |
1 | |
222 x 277 x 330 mm | |
27 kg | |
230 V | |
0,9 A |