Learn More
BINDER™ Serie BD Avantgarde.Line - Standard-Inkubatoren, mit natürlicher Konvektion
Die Serie BD Avantgarde.Line eignet sich perfekt zur schonenden Bebrütung von Organismen sowie zum konditionieren hitzeempfindlicher Medien. Das neue Gerätedesign und die homogene Temperaturverteilung sorgen für beste Ergebnisse.
1770.00 € - 7670.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kammermaterial | Edelstahl |
Konvektionstechnologie | APT.line™ Technologie |
Convection Type | Naturfarben |
Aufnahmevermögen | Keine |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15692116
![]() |
BINDER™
9010-0323 |
57 L | 565 x 640 x 625 mm |
1770.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15602126
![]() |
BINDER™
9010-0325 |
115 l | 835 x 740 x 735 mm |
2635.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15612126
![]() |
BINDER™
9010-0329 |
260 L | 1040 x 840 x 965 mm |
4260.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
15820312
![]() |
BINDER™
9010-0331 |
737 L | 1165 x 870 x 1590 mm |
7670.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
Inkubatoren der Serie BD funktionieren mit natürlicher Konvektion und sind dank ihrer hochmodernen technischen Ausstattung eine zuverlässige Wahl für die Inkubation mikrobiologischer Kulturen.
- Temperaturbereich: +5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C
- Bis zu 30% energiesparender als marktübliche Geräte
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Freie Konvektion
- Controller mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- Innentür aus Sicherheitsglas (ESG)
- 2 verchromte Einschubgitter
- Integrierter Temperaturwählwächter Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Aufzeichnung der Daten
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
APT.line™ Technologie | |
Keine | |
Edelstahl | |
max. 2 Std./4 | |
Standard-Inkubator | |
Glass Door | |
50/60 Hz |
Edelstahl | |
Naturfarben | |
Keine Beleuchtung | |
1 | |
2-pin, CEE7/7. (If UK or Ireland, includes 3-pin UK plug.) | |
LCD | |
230 V |