Learn More
Thermo Scientific™ Wasserummantelter CO2-Inkubator der Serie 8000, 184 l
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
11100.00 € - 15400.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL, CUL, CE |
---|---|
Datenausgabe | Optional 4 bis 20 mA |
Kapazität (metrisch) | 184 L |
Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11822711
|
Thermo Scientific™
3429 |
Einzelner 184 l-Inkubator | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | TC-Sensor |
11100.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
11832711
|
Thermo Scientific™
3423 |
Einzelner 184 l-Inkubator | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor |
13100.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11842711
|
Thermo Scientific™
3425 |
Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1 – 20 % | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | TC-Sensor |
14800.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
11852711
|
Thermo Scientific™
3427 |
Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1 – 20 % | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor |
15400.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Operation- Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
- Intuitive Message Center user interface for quick and easy access to all functions
- Set temperature, overtemperature, CO2 levels
- Calibrate temperature, CO2, (optional) RH
- Configure audible on/off, access code, HEPA filter change reminder, remote alarm contacts, tracking low temp and high and low CO2 alarms
- CO2 and (optional) O2 and RH displays
- Heater-on indicator
- Remote alarm contacts
- Class 100 timing reminder appears after door is closed for five minutes
- Adjustable built-in timer notifies you when to replace the filter
- Choice of TC or IR CO2 sensor
- Triple-wall construction
- Heated, dual-pane glass inner door reduces heat loss and condensation
- Coved corners throughout for easy cleaning
- Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
Spezifikation
UL, CUL, CE | |
184 L | |
0 bis 20% | |
Edelstahl | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
Wasserwanne |
Optional 4 bis 20 mA | |
Gebürsteter Edelstahl | |
LED | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in.) |