Learn More
Thermo Scientific™ Wasserummantelter CO2-Inkubator der Serie 8000, 184 l
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
CO2-Sensortechnologie:
IR-Sensor
TC-Sensor
Modell:
Einzelner Inkubator
Einzelner Tri-gas-Inkubator
Spannung:
230 V
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Betrieb
- Schnelle HEPA-Filtration erzeugt in weniger als fünf Minuten eine Luftqualität der Klasse 100
- Meldungsdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche für schnellen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen
- Einstellen von Temperatur, Übertemperatur, CO2-Werten
- Kalibrieren von Temperatur, CO2, optional auch der relativen Luftfeuchtigkeit
- Konfigurierbares akustisches Signal für Ein- und Ausschalten, Zugangscode, Erinnerung an HEPA-Filterwechsel, Fernalarmkontakte, Nachverfolgung von Untertemperatur sowie Alarme für zu hohe oder niedrige CO2-Werte
- CO2- und (optional) O2-Anzeige sowie Anzeige der relativen Luftfeuchtigkeit
- Anzeige für Heizung
- Fernalarmkontakte
- Eine Zeit-Erinnerung für Klasse 100 wird angezeigt, wenn die Tür fünf Minuten lang geschlossen war.
- Eine einstellbare integrierte Zeitschaltuhr meldet, wann der Filter ausgetauscht werden muss.
- Wahlweise TC- oder IR-CO2-Sensor
Bauweise
- Dreischichtige Wand
- Beheizte Doppelglas-Innentür verringert Wärmeverluste und Kondensatbildung.
- Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
- Einlegeböden, Halterungen und HEPA-Filter lassen sich ohne Werkzeug leicht entfernen.
Bestellinformationen:
Nicht in den USA erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 6,5 cu. ft. |
| Zertifizierung/Konformität | UL, CUL, CE |
| Datenausgabe | Optional 4-20 mA |
| Beschreibung | Einzelner Dreigas-Inkubator 184 l, 1 – 20 % |
| Kapazität (metrisch) | 184 L |
| Kammermaterial | Gebürsteter Edelstahl |
| CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
| CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Edelstahl |
| Mehr anzeigen |