Learn More
Cytiva Sera-Xtracta Zellfreies DNA-Kit
Sera-Xtracta Zellfreies DNA-Kit für die effiziente Extraktion und Reinigung von zellfreier DNA (cfDNA) aus Plasma.
Marke:  Cytiva 29437807
Artikelnummer. 16416159
  • 1008.00 € / 1 Set
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Sera-Xtracta Zellfreies DNA-Kit wurde für die Auswahl von cfDNA mit kleinen Fragmenten entwickelt und minimiert gleichzeitig die genomische DNA-Kontamination. Bietet eine effiziente Extraktion und Aufreinigung von cfDNA aus Plasma. Durch hohe Erträge und Empfindlichkeit ist das Kit gut geeignet für Anwendungen wie Krebsdiagnose und -überwachung, bei denen die Probe kostbar ist.
  • Effiziente Wiederherstellung von Klein-Fragment-cfDNA im Größenbereich von 50-300 bp: Erfassung von mehr cfDNA zur Erhöhung der Empfindlichkeit.
  • Minimale Co-Aufreinigung von genomischer DNA mit höherem Molekulargewicht durch aktive Auswahl kleinerer Fragmente, wodurch die Empfindlichkeit in nachgeschalteten Anwendungen verbessert wird.
  • Skalierbarkeit: Ein Kit zur Abdeckung von 0,5 ml bis 4 ml Plasma.
  • Effiziente Extraktion: Das gesamte Verfahren kann in weniger als 120 Minuten abgeschlossen werden.
  • Anwenderfreundlich: Kompatibel mit molekularbiologischen Verfahren, einschließlich Next-Generation-Sequenzierung (NGS), qPCR, ddPCR, Strahlungen und anderen Amplifikations- und Genotypisierungsanwendungen.
Die Methode verwendet chaotrope Mittel und Detergenzien, um Proteinkomponenten zu stören, an die die cfDNA zunächst binden kann, und um die selektive Bindung dieser cfDNA an die magnetischen Silika Beads zu fördern.
Proteinase K wird zur Verdauung von Proteinen aus Proben verwendet; denaturierte Kontaminanten lassen sich leicht durch nachfolgendes Waschen der Silika Beads mit speziell formulierten Waschpuffern entfernen. Die Proteinase K-Behandlung ist auch erforderlich, um die cfDNA aus Plasma zu lösen, das aus Blut gewonnen und in Röhrchen mit cfDNA-Stabilisierung gesammelt wurde, wie z. B. Cell Free DNA BCT™ (Streck™)  zur Umkehrung der Stabilisierung/Freisetzung von cfDNA.
Die gereinigte cfDNA wird in einem Puffer mit niedriger Ionenstärke eluiert, bei einer Konzentration, die für die meisten nachgelagerten molekularbiologischen Anwendungen wie Next-Generation-Sequenzierung (NGS) geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Proteinase K 2 x 60 mg (getrocknet); SDS 20 % 12 ml; Magnetsilika-Bead-Suspension 1,6 ml; Bindepuffer 2 x 150 ml; Waschpuffer 1-AQ 85 ml; Waschpuffer 2-AQ 35 ml; cfDNA Elutionspuffer: 10 ml Alle Kit-Komponenten sollten bei Raumtemperatur (15 bis 30 °C) gelagert werden. Nach der Rekonstitution für Proteinase K bei 2 bis 8 °C lagern
30 μl
96 Aufreinigungen
Minimale genomische DNA-Kontamination mit höherem Molekulargewicht durch aktive Auswahl kleinerer Fragmente
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • part of Sera-Xtracta Cell-Free DNA kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: proteases, sodium dodecyl sulphate, salts of thiocyanic acid
  • UNKNOWN ACUTE-22.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.