Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophob
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Doppelschalige Magnetit-Beads
- . Hohe Bindungskapazität
- 1.0μm Durchmesser
- Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
- Hydrophobes Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
Specifications
Specifications
| Konzentration | 5 % Feststoffe (50 mg/ml) |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung |
| Menge | 15 ml |
| Durchmesser (metrisch) | 1 μm |