Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
Marke: Cytiva 45152105050450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Doppelschalige Magnetit-Beads
- . Hohe Bindungskapazität
- 1.0μm Durchmesser
- Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
- Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
5% solids (50mg/mL) | |
DNA Sample Prep, Protein Purification | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
1 L |