Learn More
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Carboxyl-Magnet-Beads, hydrophil
Artikelnummer. 11809792 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
15 ml
100 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11809792
Marke: Cytiva 45152105050350
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hervorragend geeignet für die direkte Kopplung von Oligos oder Proteinen an die Beads. Ihre Blumenkohlstruktur verleiht Sera-Mag-Beads ein hohes Bindungsvermögen. Die Carboxylgruppen auf diesen Beads können durch die Standard-EDC/EDAC-Chemie aktiviert werden, um mit freien Aminogruppen zu reagieren und Amidbindungen zu bilden.
  • Doppelschalige Magnetit-Beads
  • . Hohe Bindungskapazität
  • 1.0μm Durchmesser
  • Hoher Carboxylsäure-Gehalt für die Bindung von DNA und Proteinen
  • Hydrophiler Bead auf der Grundlage von Vernetzungsanforderungen für die Kapselungsschicht
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5 % Feststoffe (50 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Probenvorbereitung, Proteinaufreinigung
Menge 100 mL
Durchmesser (metrisch) 1 μm