Learn More
Cytiva Sera-Mag Select
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
60 mL
450 mL
Packungsgröße:
450 Milliliter
5 Milliliter
60 Milliliter
Beschreibung
Sera-Mag Select PCR-Reagenz für Aufreinigung und Größenauswahl kombiniert die außergewöhnlichen Bindungseigenschaften von Sera-Mag Carboxyl Speedbeads mit einer optimierten Bindungslösung in einer gebrauchsfertigen Formulierung. Der aus dem Prozess isolierte DNA-Größenbereich kann durch Anpassung der Reagenzienmenge, die mit einem konstanten Probenvolumen gemischt wird, auf die Endanforderungen des Anwenders angepasst werden.
- Verwenden Sie ein einzelnes Reagenz für die PCR-Aufreinigung und Größenauswahl
- Durch Hinzufügen verschiedener Verhältnisse von Sera-Mag Select zu Ihrer Probe können Sie ganz einfach steuern, welche Größe an DNA beibehalten oder entfernt wird. Dadurch können Sie NGS-Bibliotheken und PCR-Fragmente aufreinigen und die doppelte Größe für Bibliotheken auswählen
- Verwendet dieselben Protokolle wie vorhandene Reagenzien, sodass sie direkt in bestehende Arbeitsabläufe mit minimaler Unterbrechung integriert werden können
- Sera-Mag Select bietet eine enge Verteilung bei der Größenauswahl für die Auswahl bestimmter Fragmentgrößen mit hoher Ausbeute
- Geeignet für manuelle, hohe Durchsätze und automatisierte Arbeitsabläufe
- Sera-Mag Select sollte im Kühlschrank zwischen 2 °C und 8 °C gelagert werden – Nicht einfrieren, aufrecht lagern und Flasche dicht verschlossen halten
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Größenauswahl funktionell getestet |
| Menge | 450 mL |