Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads
Artikelnummer. 12638335 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
1 ml
5 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12638335
Marke: Cytiva 38152103010350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Geeignet für die Erfassung oder Trennung von mRNA aus einer Vielzahl von Quellen. Aufgrund ihrer Blumenkohlstruktur verfügen Sera-Mag-Beads über ein hohes Bindungsvermögen. Oligo dT-Magnet-Beads enthalten kovalent gebundenes Oligo(dT)14.
  • Kolloidal stabil, verbleibt auch ohne Vorhandensein eines Magnetfelds über längere Zeit in Suspension
  • Hohe Bindungskapazität
  • 1,0 μm Durchmesser
  • Hoher Oligo dT-Gehalt für mRNA-Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Konzentration 1 % Feststoffe (10 mg/ml)
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) mRNA-Aufreinigung
Menge 100 mL
Durchmesser (metrisch) 1 μm