Learn More
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Sequence Detection Primer
63.50 € - 177.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
---|---|
Produkttyp | Sequenzierprimer |
Inhalt und Lagerung | 1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
Reinigungsverfahren | Entsalzt |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12015030
![]() |
Applied Biosystems™
4304970 |
10.000 pmol |
63.50 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10565677
![]() |
Applied Biosystems™
4304971 |
80.000 pmol |
103.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15592413
![]() |
Applied Biosystems™
4304972 |
130,000 pmol |
177.00 €
130000 Pikomol |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
These unlabeled primers can be used with TaqMan™ probes in any real-time PCR application. Choose between dry and in-solution formatted delivery. All primers are desalted.Spezifikation
7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
1 tube containing an unlabeled primer in solution or dried down. Store at -15°C to -25°C |
|
Raumtemperatur | |
Applied Biosystems™ | |
Liquid or Dried Down |
Sequenzierprimer | |
Entsalzt | |
Unlabeled | |
Real Time PCR Applications |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer