Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Genanalysationssystem mit SmartStart
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Inhalt und Lagerung:
System + SmartStart + 1 Jahr erweiterte Garantie
System + SmartStart + 3 Jahre erweiterte Garantie
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Beschreibung
- Der Applied Biosystems SeqStudio Genanalysator ist ein fluoreszenzbasiertes 4-Kapillar-Kapillarelektrophoresesystem, das Anwendern eine integrierte, einfache, effiziente und vielseitige Anwendererfahrung für genetische Analysen bietet
- Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und wählen Sie eine erweiterte Garantie beim Kauf Ihres Systems. Diese Pakete umfassen das System, SmartStart und eine erweiterte Garantie.
- Vereinfachte Gerätesoftware mit interaktivem Touchscreen für höhere Anwenderfreundlichkeit
- Minimierter Zeitaufwand für die Einrichtung mit integrierter Reagenzienkassette (SeqStudio-Kartusche)
- Flexible Anwendung für die Ausführung von Sanger-Sequenzierung sowie Fragmentanalyse in demselben Durchlauf
- Konnektivität: WLAN- oder kabelgebundene Ethernet-Verbindung
- Web-fähige Fernüberwachungsfunktion
- Nachverfolgung der Verbrauchsmaterialiennutzung mit RFID (Radio Frequency Identification)
- SmartStart wird von einem Field Application Scientist (FAS) in Ihrem Labor durchgeführt. SmartStart unterstützt Sie bei Folgendem:
- Schnellere Einsatzbereitschaft
- Herstellung einer Verbindung zu Ihrem lokalen Netzwerk und Ihrer Cloud
- Wahl geeigneter Reagenzien und Verbrauchsmaterialien, um Ihre Erwartungen zu erfüllen
- Der Inhalt variiert je nach Ihrem Kenntnisstand und Ihrer Erfahrung.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | System + SmartStart + 1 Jahr erweiterte Garantie |
| Produktlinie | SeqStudio |
| Typ | Genetic Analyzer |
| Dauer | 1 Jahr erweiterte Garantie |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |