Learn More
Applied Biosystems™ SeqStudio™ Kathodenpufferbehälter
Der Applied Biosystems SeqStudio-Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält Laufpuffer zur Unterstützung von Sanger-Sequenzierungs- und Fragmentanalyseanwendungen auf dem SeqStudio Genanalysationssystem.
Marke: Applied Biosystems™ A33401
140.65 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gebrauchsfertiger Einwegbehälter mit Laufpuffer
- Nachverfolgung der Puffernutzung mit RFID (Radio Frequency Identification)
- Zwei Wochen Haltbarkeit nach der Installation auf dem Gerät
Bestellinformation
4 Behälter
Spezifikation
Im Kühlschrank lagern (2–8 °C). | |
SeqStudio™ | |
Kathodenpufferbehälter | |
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.