missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers

The Applied Biosystems SeqStudio 8 Flex Dx Genetic Analyzer offers design improvements and technological advances to the capillary electrophoresis (CE) workflow.

206200.00 €

Spezifikation

Fassungsvermögen 4 Plates (96-well) in IVD Mode
Capillary Length 50 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sanger Sequencing, Fragment Analysis
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Number of Capillaries 8 Capillaries
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 1
Produktcode Marke Externer Computer Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Externer Computer Preis Menge & Verfügbarkeit  
30274983
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A50534
Not Included
206200.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

4 Plates (96-well) in IVD Mode
Sanger Sequencing, Fragment Analysis
8 Capillaries
≥850 bp (Using run module StdSeq50_POP7)
Genetic Analyzer
70 x 67.5 x 86.5 cm (27.6 x 26.6 x 34.1 in.)
100/240 V
50 cm
Thermal Cyclers
SeqStudio Flex
≥368 samples in 23 hr. (Using run module ShortReadSeq50_POP7)
Filtered
115 kg (253.5 lb.)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen

For In Vitro Diagnostic Use. Not available in all countries or regions.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Applied Biosystems™ SeqStudio™ 8 Flex Dx Genetic Analyzers

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt