Learn More
Hamilton™ SEPTUM ADAPTER ASSY
Verwandelt jede Luer-Spritze in einen versiegelten Reaktionsbehälter.
Marke: Hamilton™ 31335
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Proben können mit einer anderen Spritze zum Durchstechen des austauschbaren Septums in den versiegelten Behälter gegeben oder daraus entnommen werden
- 1 Adapter und 12 Septen im Lieferumfang enthalten
- Anwendungen für Probenahme und Lagerung
Spezifikation
Probenahme und Lagerung | |
12 Ersatz-Septa, 1 Adapter | |
Septumadapter | |
Luer-Anschluss |