Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
7.80 € - 664.00 €
Spezifikation
Beschreibung Septa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Material Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material Farbe Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11787557
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 0355
TEF Rot-Orange, Durchsichtig 1,3 mm
111.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11841653
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 0039
Silikon Blau, Weiß 0,9 mm
664.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11872663
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 0103
Silikon Rot, Weiß 1,3 mm
224.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11850772
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0563
Silikon Blau transparent, Weiß 1,3 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11821663
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 0177
PTFE rein Weiß 0,25 mm
39.30 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11828961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0005
Silikon Rot, Weiß 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11830772
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 0009
Silikon Cremefarben, Rot 1,5 mm
232.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12950841
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 1966
PTFE Beige, Rot-Orange 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
16160961
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 02 1966
PTFE Beige, Rot-Orange 1 mm
99.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11858961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0774
Viton 1A Schwarz 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11838961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0220
Viton 1A Schwarz 1,5 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11840772
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0881
Silikon Dunkelblau, Weiß 1,3 mm
261.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11868961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 1633
Butyl, PTFE Grau, Rot 1,3 mm
123.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10258004
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 2043
Gummi, Rubber Rot, Red 1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11848961
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 02 0232
TEF Rot-Orange, Durchsichtig 1 mm
96.65 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8mm-Septa
Spezifikation
Spezifikation
Septa
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe