Learn More
Fisherbrand™ Septum für 8-425 Gewindekappe
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Beige, Rot-Orange
Blau transparent, Weiß
Blau, Weiß
Cremefarben, Rot
Dunkelblau, Weiß
Grau, Rot
Rot, Red
Rot, Weiß
Rot-Orange, Durchsichtig
Schwarz
Weiß
Material:
Butyl, PTFE
Gummi, Rubber
PTFE
PTFE rein
Silikon
TEF
Viton 1A
Dicke (metrisch):
0,25 mm
0,9 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Septa |
| Farbe | Schwarz |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Material | Viton 1A |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu