Learn More
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
80.70 € - 930.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Septa |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
Menge | 1000 |
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11835070
|
Fisherbrand™
22 02 1390 |
Grau, Rot | 1,6 mm | Butyl, PTFE |
323.44 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11845070
|
Fisherbrand™
22 02 1393 |
Grau, Rot | 2,5 mm | Butyl, PTFE |
302.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11815070
|
Fisherbrand™
22 02 0409 |
Blau, Weiß | 1,5 mm | Silikon |
925.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11825070
|
Fisherbrand™
22 02 0542 |
Rot-Orange, Durchsichtig | 1,3 mm | TEF | N/A | ||||||
12950991
|
Fisherbrand™
22 02 0487 |
Silber, Weiß | 3 mm | Aluminium, Silikon | N/A | ||||||
16328387
|
Fisherbrand™
22 02 0487 |
Silber, Weiß | 3 mm | Aluminium, Silikon |
930.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12635887
|
Fisherbrand™
22 02 1013 |
Rot, Weiß | 1,3 mm | Silikon |
721.76 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15397827
|
Fisherbrand™
22 02 1810 |
Blau, Weiß | 1,5 mm | Silikon, Silicone | N/A | ||||||
Beschreibung
- 22mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
22 mm | |
1000 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 24-400 Gewindekappe