Learn More
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe
Einseitig laminiert mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial.
147.00 € - 400.86 €
Spezifikation
Beschreibung | Septa |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Menge | 1000 |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11814960
|
Fisherbrand™
13 02 0261 |
Butyl, PTFE | Blau, Grau | 2 mm | N/A | ||||||
11824960
|
Fisherbrand™
13 02 0474 |
TEF | Rot-Orange, Durchsichtig | 1,3 mm | N/A | ||||||
11834960
|
Fisherbrand™
13 02 1379 |
Butyl, PTFE | Grau, Rot | 1,6 mm | N/A | ||||||
11844960
|
Fisherbrand™
13 02 1380 |
Butyl, PTFE | Grau, Rot | 2 mm | N/A | ||||||
11854960
|
Fisherbrand™
13 02 1470 |
Butyl, PTFE | Grau, Rot | 1,3 mm |
202.80 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 13 mm
- Trägermaterialien haben unterschiedliche physikalische und chemische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Wiederverschließbarkeit, Sauberkeit, Härte, Dicke
Spezifikation
Septa | |
13 mm | |
1000 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 13 mm Bördelkappe