Learn More
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
87.25 € - 590.00 €
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11804870
|
Fisherbrand™
11 02 0534 |
Rot-Orange, Durchsichtig | 1 mm | N/A | ||||||
11824870
|
Fisherbrand™
11 02 0721 |
Schwarz | 1 mm | N/A | ||||||
15512310
|
Fisherbrand™
11 02 1145 |
Rot-Orange, Durchsichtig | 1,3 mm | N/A | ||||||
11834870
|
Fisherbrand™
11 02 0882 |
Dunkelblau, Weiß | 1,3 mm | N/A | ||||||
11854860
|
Fisherbrand™
11 02 0115 |
Rot, Weiß | 1 mm | N/A | ||||||
11864860
|
Fisherbrand™
11 02 0140 |
Cremefarben, Rot | 1,5 mm | N/A | ||||||
11854870
|
Fisherbrand™
11 02 1662 |
Grau, Rot | 1,3 mm | N/A | ||||||
11894860
|
Fisherbrand™
11 02 0446 |
Blau, Weiß | 1,5mm | N/A | ||||||
10041204
|
Fisherbrand™
11 02 0104 |
Rot, Weiß | 1,3 mm |
251.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11864870
|
Fisherbrand™
11 02 1876 |
Rot-Orange | 1 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- 11mm-Septa
Spezifikation
Septa |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 11 mm Bördelkappe