Learn More
Thermo Scientific™ Septa
Product Code. p-4522283 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Beschreibung:
BTO-Septen, 9 mm, Max. Temp. 400 °C
BTO; 11 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C
BTO; 11,5 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C
BTO; 12,7 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C
BTO; 17 mm
BTO; 9 mm Durchm.; Max. Temp. 400 °C
Marathon, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
Marathon, 11,5 mm Durchm., Max. Temp. 350°C
Marathon, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
Marathon, 9 mm Durchm., Max. Temp.350 °C
TR-Blue; 11 mm Durchm.; Max. Temp. 200 bis 250 °C
TR-Blue; 11,5 mm Durchm.; Max. Temp. 200°C bis 250°C
TR-Blue; 17 mm Durchm.; Max. Temp. 200°C bis 250°C
TR-Blue; 9 mm Durchm.; Max. Temp. 200 bis 250 °C
TR-Green, 11 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
TR-Green, 12,7 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
TR-Green, 17 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
TR-Green, 9 mm Durchm., Max. Temp. 350 °C
Innendurchmesser (metrisch):
9 mm
11 mm
11,5 mm
12,7 mm
17 mm
Max. Temperatur (metrisch):
200°C bis 250°C
300 °C
350 °C
400 °C
Menge:
48 (Blisterpackung)
50 (Blisterpackung)
50 (Glasbehälter)
Unit Size:
1 Stück
48 Stück
50 Stück
Product Code. 10641324
Brand: Thermo Scientific™ 31303211
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Verwenden Sie gering-blutende, robuste BTO-Septen für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen.
Stellen sie die optimale Leistungsfähigkeit Ihres GC-Geräts mit Ausblut- und Temperatur-optimierten Thermo Scientific™ BTO und TR-Green Septen sicher. Diese Septen, hergestellt aus gering blutendem Silikon, besitzen hervorragende mechanische Eigenschaften, eignen sich ideal für anspruchsvolle GC-MS-Anwendungen und können zuverlässig bis zu 400 °C verwendet werden.
  • Eine Vielzahl an Materialien und Temperaturgrenzwerten für alle Anwendungen
  • Zur Verwendung in Thermo Scientific™ TRACE™ und FOCUS™ GCs und Geräten anderer Hersteller
  • Kontaminationsfrei in Einzel-Blisterpackungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Silikon, gering blutend
Beschreibung BTO; 17 mm
Max. Temperatur (metrisch) 300 °C
Zur Verwendung mit (Geräte) Trace and Focus GC-Geräte
Material Silikon
Innendurchmesser (metrisch) 17 mm
Menge 50 (Glasbehälter)
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.