Learn More
Hamilton™ Low Bleed Hochtemperatur Septen für die GC, für Shimadzu (VE=50Stck.)
Marke:  Hamilton™ 75837
Artikelnummer. 10176552
  • 166.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Septen ohne Bluten bis 400°C
Ideal für die GC/MS
φ: Für Shimadzumm
Spezifikation
Spezifikation
300 °C