Learn More
Hamilton™ Septen, gering blutend, für hohe Temperaturen
157.00 €
Product Code | Brand | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Außendurchmesser (metrisch) | Price | Quantity & Availability | |||||
10186262
|
Hamilton™
75835 |
11 mm |
157.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10024202
|
Hamilton™
75834 |
9 mm |
157.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Septen ohne Bluten bis 400°CIdeal für die GC/MS
φ: 11mm