Learn More
Hamilton™ Septen, hohe Temperatur, 8,0 mm Durchmesser (12/Packung)
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
8 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Beschreibung
Datenblatt
- Durchmesser – 8 mm (0,315 Zoll)
- Höchsttemperatur – 212 °C/414 °F
- material – Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite
- Dicke – 3,18 mm (0,125 Zoll)
- Verkaufsmenge – 12 Septen pro Packung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Hohe Temp. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 8 mm |