Learn More
Hamilton™ Septen, hohe Temperatur, 6,35 mm Durchmesser (12/Packung)
Artikelnummer. 11593004
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6,35 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 11593004
Marke: Hamilton™ 75801
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Hochtemperatur-Septen bestehen aus präpariertem PTFE/Silikonkautschuk.
Datenblatt
  • Durchmesser – 6,35 mm (0,250 Zoll)
  • Höchsttemperatur – 212 °C/414 °F
  • material – Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite
  • Dicke – 3,18 mm (0,125 Zoll)
  • Verkaufsmenge – 12 Septen pro Packung
Spezifikation
Typ Hohe Temp.
Innendurchmesser (metrisch) 6,35 mm