Learn More
Hamilton™ Septen, hohe Temperatur, 12,0 mm Durchmesser (12/Packung)
Die Hochtemperatur-Septen bestehen aus präpariertem PTFE/Silikonkautschuk.
Marke: Hamilton™ 75813
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Durchmesser | 12 mm |
---|---|
Höchsttemperatur | 212 °C/414 °F |
material | Silikonkautschuk mit PTFE-Rückseite |
Dicke | 3,18 mm (0,125 Zoll) |
Verkaufsmenge | 12 Septen pro Packung |
Spezifikation
Hohe Temp. | |
12 mm |