Learn More
Applied Biosystems™ Septa-Kathodenpufferbehälter (für die Genanalysatoren der 3500 Serie)
Artikelnummer. 12618343 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Behälter
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12618343
Marke: Applied Biosystems™ 4410715
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Diese Septen sind für beide Fächer des Kathodenpufferbehälters und für die Verwendung mit den Genanalysatoren der 3500 Serie vorgesehen.
These septa are for both compartments of the Cathode Buffer Container and are for use with 3500 and SeqStudio Flex series genetic analyzers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Dieses Produkt enthält 10 Septen.
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500 Serie Genanalysatoren, SeqStudio Flex Serie Genanalysatoren
Produkttyp Septa Kathodenpufferbehälter
Menge 10 Behälter
Versandbedingung Raumtemperatur