Learn More
Applied Biosystems™ Septa für 3500 Dx/3500xL Dx Gen-Analysegeräte, 8 Streifen
Artikelnummer. 16201051 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
24/Packung
Packungsgröße:
24 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16201051
Marke: Applied Biosystems™ 4410702
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
8-Streifen-Septa zur Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät.
This is an 8-strip septa designed for use with the 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers.
Note: The 3500 Dx and 3500xL Dx genetic analyzers and consumables are for distribution and use in select countries only. Not for use in the USA.
  • 8-Streifen-Septa zur Verwendung mit dem 3500 Dx⁄3500xL Dx Gen-Analysegerät.
  • Septa- und Platten-⁄Halter-Basiskits für 8-Röhrchenstreifen, 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten zur Verwendung mit den Gen-Analysegeräten der Serie 3500 Dx
  • Die Systeme und Verbrauchsmaterialien der Serie 3500 Dx sind nur in bestimmten Ländern für Vertrieb und Einsatz vorgesehen. Nicht zur Anwendung in den U.S.A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerung bei Umgebungstemperatur.
24 Sets pro Paket.
Format Streifen mit 8 Röhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) 3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator
Produkttyp Septastreifen
Menge 24/Packung
Versandbedingung Raumtemperatur
For In Vitro Diagnostic Use Only