Learn More
Cytiva Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Das Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Kationenaustauschmedium besteht aus vernetzten 6 %-Agarose-Beads und schwachen Carboxymethyl-(CM)-Kationenaustauschgruppen.
97.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Partikelgröße 45 bis 165 μm
pH-Bereich 4 bis 13
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Bindungsvermögen Produkttyp Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bindungsvermögen Produkttyp Verpackungsmenge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10576350
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0729-10
70 mg Ribonuklease A/ml Medium SP Sepharose Fast Flow Medien 25 ml
98.00 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10724592
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0729-01
Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml SP Sepharose Fast Flow Medien 300 ml
596.00 €
300 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10714592
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0719-01
Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml CM Sepharose Schnellflussmedien 500 ml
754.00 €
500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10059859
Unterlagen ansehen
Cytiva
17-0719-10
50 mg Ribonuklease A/ml Medium CM Sepharose Schnellflussmedien 25 ml
97.00 €
25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Für präparative Proteintrennungen in Forschungs- und Industrieanwendungen. Cytiva CM Sepharose™ Fast Flow Cation Exchange Media besteht aus quervernetzten 6 %igen Agarose-Beads mit schwachen Kationenaustauschgruppen für Carboxymethyl (CM).
  • Die hydrophile Natur der Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung, die zu niedrigen Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool führen
  • Bestehend aus quervernetzten6 %igen Agarose-Beads
  • Reproduzierbar
  • Teil der Sepharose Schnellfluss-Ionenaustauschplattform
  • Die hohe chemische Stabilität ermöglicht die bewährte ortsgebundene Reinigung (CIP) und bewährte Desinfektionsprotokolle
  • Erhältlich in einer Reihe von vorgepackten Hilfsmitteln für die Prozessentwicklung
SP Sepharose:
  • Ligand: Sulfopropyl
  • Typ des Ionenaustauschers: Starker Kationenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.18 Bis 0.25 mmol H+/ml Medium
  • Bindungsvermögen: Medium mit 70 mg Ribonuklease A/ml
CM Sepharose:
  • Ligand: Carboxymethyl
  • Typ des Ionenaustauschers: Schwacher Kationenaustauscher
  • Ionenkapazität: 0.09 bis 0.13 mmol HI+/ml Medium
  • Bindungsvermögen: Medium mit 50 mg Ribonuklease A/ml
Wird in großem Umfang für die Erfassung und Zwischenreinigung einer breiten Palette von zugelassenen Biopharmazeutika verwendet
Spezifikation
Spezifikation
45 bis 165 μm
4 bis 13
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • SP Sepharose Fast Flow, 25 ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.