Learn More
Cytiva Sephadex™ LH-20
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Vorbereitet für die Verwendung in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen
- Hergestellt aus hydroxypropylierten Dextran-Beads, die vernetzt wurden, um ein polysaccharides Netzwerk zu erhalten
- Die hydrophile und lipophile Doppelnatur der Matrix ermöglicht eine leistungsstarke chromatographische Selektivität
- Reproduzierbarkeit zwischen einzelnen Chargen
- Partikelgröße, trocken: 18 μ bis 111 μm
- Fraktionierungsbereich globulärer Proteine: 4 x 103 bis 5 x 103
- Stabil in den meisten wässrigen und organischen Eluentensystemen
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
- Autoklavierbar: 20 Min. bei 121 °C
- Fließgeschwindigkeit < ∽ 12 cm/min
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 2-13
Analytische und industrielle Waagen für die Herstellung eng verwandter molekularer Arten
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500g |
| Flussrate | 720 cm/h |
| Partikelgröße | 18 bis 111 μm in trockener Form |
| Produkttyp | Sephadex LH-20 Medium |
| Format | Feste kugelförmige Beads |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2,6cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Fraktionierung von Lipiden, Hormonen, Vitaminen und anderen kleinen Biomolekülen in polaren organischen Lösungsmitteln und wässrigen Lösungsmittelmischungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 11,81 in. |
| Höhe (metrisch) | 30cm |
| Max. Druck | 25-45 cm/h, Druckabfall cm H2O/Betthöhe = 2, Betthöhe 30 cm, 2,6 cm Innendurchmesser |
| Mehr anzeigen |